  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
6-Nitro-1H-indazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   6-Nitro-1H-indazole ≥97%
Katalógus szám: (ICNA521032110)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   6-Nitro-1H-indazole
UOM:  1 * 10 g