  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
6-Azaindole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   6-AZAINDOLE, 98+% 1 * 250 mg
Katalógus szám: (MOLE66418762-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   6-Azaindole
UOM:  1 * 1 g