  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Phenyl-1H-tetrazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
Katalógus szám: (MOLEM18076152)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Phenyl-1H-tetrazole
UOM:  1 * 100 g