  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Nitro-1H-indazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Nitro-1H-indazole ≥98%
Katalógus szám: (MOLEM55320728)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Nitro-1H-indazole
UOM:  1 * 100 g