  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Methylphenazinium methyl sulphate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"5"
Rendezés:
Katalógus szám: (A2212.0005)
Blocked
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   5-Methylphenazinium methyl sulphate
UOM:  1 * 5 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Methylphenazinium methyl sulphate
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-Methylphenazinium methyl sulphate
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in water(800 mg/4 ml), ethanol,methanol (5% w/v); insoluble in benzene, diethyl ether.
Katalógus szám: (MOLE20097670-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Methylphenazinium methyl sulphate
UOM:  1 * 25 g
1 - 5  of 5