  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Methylisoxazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (MOLEM34252244)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Methylisoxazole
UOM:  1 * 100 g