  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (L17577.06)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid ≥98%
UOM:  1 * 5 g