  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Methyl-1H-tetrazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
Katalógus szám: (MOLE81365327-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Methyl-1H-tetrazole
UOM:  1 * 100 g