  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Isoxazolecarboxylic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Katalógus szám: (ACRO355480010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-Isoxazolecarboxylic acid
UOM:  1 * 1 g