  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Indole-5-carbaldehyd
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Katalógus szám: (MOLEM41628435)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Indole-5-carbaldehyd
UOM:  1 * 5 g