  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
9-Hydroxyfluorene
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (L01917.14)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   9-Hydroxyfluorene ≥98%
UOM:  1 * 25 g
Katalógus szám: (ACRO121230250)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   9-Hydroxyfluorene
UOM:  1 * 25 g
Katalógus szám: (MOLEM63880451)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   9-Hydroxyfluorene
UOM:  1 * 25 g