  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Fluoro-1H-indazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (H26033.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Fluoro-1H-indazole
UOM:  1 * 1 g