  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Katalógus szám: (MOLE27753742-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
UOM:  1 * 5 g