  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fluorene-9-carboxylic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Fluorene-9-carboxylic acid
Katalógus szám: (MOLE17538892-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Fluorene-9-carboxylic acid
UOM:  1 * 25 g