  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
5-Chloro-2-methylindole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   5-Chloro-2-methylindole ≥98%
Katalógus szám: (MOLE29705673-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   5-Chloro-2-methylindole
UOM:  1 * 1 g