  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-phenyl-4-oxobutansaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Benzoylpropionic acid
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Benzoylpropionic acid
Katalógus szám: (MOLEM80870947)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Benzoylpropionic acid
UOM:  1 * 100 g