  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-nitrobenzo-c-azacyclopentan-2-5-dion"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Nitrophthalimide
Katalógus szám: (MOLE67659894-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Nitrophthalimide
UOM:  1 * 25 g