  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-nitro-1-2-benzoldicarbonsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Nitrophthalic acid, technical grade
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Nitrophthalic acid
Katalógus szám: (MOLE29966414-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Nitrophthalic acid
UOM:  1 * 25 g