  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-methylbenzolsulfonsaeure"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in water (50 mg/ml-clear, colorless solution) or ethanol.
UOM:  1 * 10 g