  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-methylbenzoesaeuremethylester"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Methyl p-toluate
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Methyl p-toluate
Katalógus szám: (MOLEM29619711)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Methyl p-toluate
UOM:  1 * 100 g