  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "4-methoxybenzolsulfonsaeurechlorid"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Katalógus szám: (MOLE53721304-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
UOM:  1 * 100 g