  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Indole-4-carbaldehyd
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Cayman Chemical
Leírás:   Indole-4-carbaldehyd
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Indole-4-carbaldehyd ≥97%
Katalógus szám: (MOLE61265833-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Indole-4-carbaldehyd
UOM:  1 * 1 g