  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
2-Thiouracil
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   2-Thiouracil ≥98%
Katalógus szám: (ICNA0210304325)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   2-Thiouracil
UOM:  1 * 25 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   2-Thiouracil ≥99%
Katalógus szám: (MOLE44036154-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   2-Thiouracil
UOM:  1 * 100 g
1 - 4  of 4