  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Katalógus szám: (ACRO425840010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
UOM:  1 * 1 g