  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Bromopyridinium chloride
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Bromopyridinium chloride
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Bromopyridinium chloride
Katalógus szám: (MOLE65801625-5G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Bromopyridinium chloride
UOM:  1 * 5 g