  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Azaindole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Azaindole ≥97%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Azaindole ≥98%
Katalógus szám: (MOLEM21910645)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Azaindole
UOM:  1 * 1 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply