  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Amino-6-chloropyrimidine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Amino-6-chloropyrimidine
Katalógus szám: (ACRO454100010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Amino-6-chloropyrimidine
UOM:  1 * 1 g