  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Amino-3-fluoropyridine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (H32949.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Amino-3-fluoropyridine
UOM:  1 * 1 g