  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-Amino-2,6-dichloropyrimidine ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-Amino-2,6-dichloropyrimidine ≥97%
Katalógus szám: (MOLE20263504-1G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
UOM:  1 * 1 g