  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
4,6-Dichloropyrimidine
3  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4,6-Dichloropyrimidine ≥98%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4,6-Dichloropyrimidine ≥97%
Katalógus szám: (MOLEM61506519)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4,6-Dichloropyrimidine
UOM:  1 * 5 g