  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
4,5-Dimethylthiazole
2  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4,5-Dimethylthiazole ≥98%
Katalógus szám: (MOLE11765967-25G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   4,5-Dimethylthiazole
UOM:  1 * 25 g