  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
4-(2-Aminoethyl)pyridine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   4-(2-Aminoethyl)pyridine ≥97%
Katalógus szám: (ACRO202030010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   4-(2-Aminoethyl)pyridine ≥98%
UOM:  1 * 1 g