  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
1-(4-Pyridyl)piperazine
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   1-(4-Pyridyl)piperazine ≥97%
Katalógus szám: (MOLEM81320264)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   1-(4-Pyridyl)piperazine
UOM:  1 * 25 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply