  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Thenoic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Thenoic acid ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Thenoic acid
Katalógus szám: (MOLEM38730219)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Thenoic acid
UOM:  1 * 5 g