  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Phenylpropanal
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Phenylpropanal ≥95%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Phenylpropanal ≥95%
Katalógus szám: (ICNA0215619625)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Insoluble in water
UOM:  1 * 25 g