  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Nitrophthalic anhydride
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Nitrophthalic anhydride ≥97%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Nitrophthalic anhydride
Katalógus szám: (MOLE13066790-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Nitrophthalic anhydride
UOM:  1 * 100 g