  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Nitrophthalic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Nitrophthalic acid ≥95%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Nitrophthalic acid ≥95%
Katalógus szám: (MOLE64133332-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Nitrophthalic acid
UOM:  1 * 100 g