  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Methylfuran
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (ACRO342300010)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Methylfuran
UOM:  1 * 1 g