  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Methyl-m-toluate
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Methyl-m-toluate ≥98%
Katalógus szám: (MOLE11372927-100G)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Methyl-m-toluate
UOM:  1 * 100 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply