  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
3-Methyl-1,2-butadiene
1  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (L10159.03)
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Methyl-1,2-butadiene ≥97%
UOM:  1 * 1 g