  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
3-Formylbenzoic acid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   3-Formylbenzoic acid
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   3-Formylbenzoic acid
Katalógus szám: (MOLEM27812700)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   3-Formylbenzoic acid
UOM:  1 * 5 g