  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Indole-3-carbaldehyd
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Indole-3-carbaldehyd ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Indole-3-carbaldehyd ≥97%
Katalógus szám: (MOLEM24811401)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Indole-3-carbaldehyd
UOM:  1 * 100 g
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply