  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "etanol-metanollal-denaturalva"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Ethanol 99% denatured with methanol (industrial methylated spirit) GPR RECTAPUR®