  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "etanol-95-97-5-metanollal-denaturalva"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Etanol 95-97% (5% metanollal denaturálva) GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 5 l