  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "r-diphenyl-1-2-diphenylphosphino-1-naphthyl-2-naphthyl-phosphin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
UOM:  1 * 250 mg
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Gyártó:  Molekula
Leírás:   (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
UOM:  1 * 1 g
1 - 4  of 4