  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "hematoxilin"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Hematoxilin, high purity
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   HEMATOXYLIN HYDRATE, 80% (DRY WT.), WATE 1 * 100 g
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Soluble in ethanol (20 mg/ml); hot water.
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Hematoxilin
Katalógus szám: (720-0183)
Gyártó:  RAL (REACTIFS RAL SA)
Leírás:   Hematoxilin
UOM:  1 * 25 g
Katalógus szám: (MOLEM41974825)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   Hematoxilin
UOM:  1 * 25 g
1 - 6  of 6