  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "1s-2r-4s-2-hydroxy-1-7-7-trimethylbicyclo-2-2-1-heptan"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (1S)-(-)-Borneol
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   L-(-)-BORNEOL 1 * 10 g
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   (1S)-(-)-Borneol