  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "s-1-2-dihydroxyethyl-benzol"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   (S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
Katalógus szám: (MOLEM46008201)
Gyártó:  Molekula
Leírás:   (S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol
UOM:  1 * 1 g