  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "fehling-ii-reagens-l-+-kalium-natrium-tartarat-natrium-hidroxid-oldatban-koncentratum"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Potassium-sodium tartrate, alkaline solution
UOM:  1 * 500 ml