  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "fehling-ii-reagens-l-+-kalium-natrium-tartarat-natrium-hidroxid-oldatban"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Potassium-sodium tartrate, alkaline solution
UOM:  1 * 1 l
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Mixed with Fehling's reagent No.1 in equal volumes before use.
UOM:  1 * 1 l
Megszűnt
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Fehling II reagens (L(+)-Kálium nátrium tartarát nátrium hidroxid oldatban redukáló cukrok kvalitatív meghatározásához
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Fehling II reagens (L(+)-Kálium nátrium tartarát nátrium hidroxid oldatban redukáló cukrok kvalitatív meghatározásához
1 - 4  of 4